Learn More
Rhot1 Antibody (CL1083) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52964MFV500
Product Code. 30300644
  • € 759.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Rhot1 Monoclonal antibody specifically detects Rhot1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Rhot1
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
ARHT1, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, FLJ11040, FLJ12633, hMiro-1, MIRO-1mitochondrial Rho GTPase 1, mitochondrial Rho 1, rac-GTP binding protein-like protein, Rac-GTP-binding protein-like protein, Ras homolog gene family member T1, ras homolog gene family, member T1
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8IXI2, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Signal Transduction
55288
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL1083
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.