Learn More
IFIH1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1C7, lyophilized, TrueMAB™
Artikelnummer. 17607621
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
17607621 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17607621 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. CF803665
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Melanoma differentiation associated gene 5, MDA5, is a pattern recognition receptor to transmit the signal.Once activated, both proteins signal through IPS-1 activating transcription factors NF- kappaB and IRF-3 and ultimately activating apoptosis, cytokine signaling, and inflammation. RIG-I is essential for signaling by influenza A, influenza B, human respiratory syncytial virus, paromyxoviruses, Japanese encephalitis virus. MDA5 is essential for signaling by picornavirus. Both RIG-I and MDA5 are responsible for signaling by West Nile virus.
Spezifikation
Antigen IFIH1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1C7
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gene IFIH1
Gene Accession No. Q9BYX4
Gene Alias AGS7, Hlcd, IDDM19, MDA-5, MDA5, RLR-2, SGMRT1
Gene Symbols IFIH1
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human IFIH1 produced in HEK293T cell.
Purification Method Affinity Chromatography
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64135
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.