Learn More
Ribophorin I Antibody (OTI5B1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73905AF750
Product Code. 18413036
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
Ribophorin I Monoclonal antibody specifically detects Ribophorin I in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ribophorin I
Monoclonal
Alexa Fluor 750
DKFZp686B16177, dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein glycosyltransferase 67 kDa subunit, Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 67 kDa subunit, dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 1, EC 2.4.1.119, oligosaccharyltransferase 1 homolog, OST1, ribophorin IRBPH1, ribophorin-1, RPN-I
Full length recombinant protein of human Ribophorin I (NP_002941) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
OTI5B1
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
6184
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato