Learn More
Ribosomal Protein S6/RPS6 Antibody (522731), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB5436U
Product Code. 18590156
  • € 664.00 / 0.10mL
Description
Ribosomal Protein S6/RPS6 Monoclonal antibody specifically detects Ribosomal Protein S6/RPS6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ribosomal Protein S6/RPS6
Monoclonal
Alexa Fluor 350
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry
522731
Western Blot, Immunocytochemistry
Phosphoprotein NP33, 40S ribosomal protein S6, pS6, ribosomal protein S6, S6
E. coli-derived recombinant human RPS6, Met1-Lys249, Accession # P62753
0.1 mL
Cancer, DNA Repair, mTOR Pathway, Translation Control
6194
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt