Learn More
CD45RO Antibody (T200/797), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-54315F
Product Code. 18660847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 585.00
    € 553.35 / 100µL
    Save € 31.65
    5% Off
Description
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD45RO
Monoclonal
FITC
B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Human T-lymphocytes (Uniprot: P08575)
100 μg
Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
5788
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
T200/797
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Documents
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.