Learn More
RISC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-49250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RISC Polyclonal antibody specifically detects RISC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| RISC | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| EC 3.4.16, HSCP1, retinoid inducible serine carboxypeptidase, retinoid-inducible serine carboxypeptidase, RISCEC 3.4.16.-, SCP1, serine carboxypeptidase 1serine carboxypeptidase 1 precursor protein | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GTGFSYVNGSGAYAKDLAMVASDMMVLLKTFFSCHKEFQTVPFYIFSESYGGKMAAGIGLELYKAIQRGTIKC | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 59342 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido