Learn More
Tocris Bioscience™ Rivastigmine tartrate
Artikelnummer. 18076032
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Packungsgröße:
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18076032
Marke: Tocris Bioscience™ 4440/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dual AChE and BChE inhibitor
Rivastigmine tartrate is a cholinesterase inhibitor; inhibits both acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) (IC50 ranges are 4.3-4760 nM and 16-238 nM respectively). Rivastigmine increases α-secretase activity and directs APP processing to the non-amyloidogenic pathway. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 129101-54-8
Quantity 50 mg
Molecular Formula C18H28N2O8
Formula Weight 400.42
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 400.43
Chemical Name or Material Rivastigmine tartrate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt