Learn More
RNA Polymerase II/POLR2A, p Ser5 Antibody (CTD 8A7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-50243
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18651417
  • € 351.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
RNA Polymerase II/POLR2A Monoclonal antibody specifically detects RNA Polymerase II/POLR2A in Human, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNA Polymerase II/POLR2A
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kdsubunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, EC 2.7.7.48, EC 2.7.7.6, hRPB220, hsRPB1, MGC75453, POLR2, POLRA, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A (220kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, RNA Pol 2, RNA Polymerase 2, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RPB1, RPBh1, RpIILS, RPO2, RPOL2
Peptide: 10 repeats of synthetic peptide YSPTSPS using chemically sythesized phospho-Ser5.
0.1 mL
Chromatin Research, Epigenetics, Transcription Factors and Regulators
5430
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgM
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, CyTOF
CTD 8A7
Unconjugated
PBS
Mouse
Thiophilic Chromatography
RUO
Primary
Human, Yeast
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt