Learn More
RNASE12 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 196.00 - € 468.00
Specifications
Antigen RNASE12
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18642421
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93730-0.02ml
0.02 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
18698201
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93730-0.1ml
0.1 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
RNASE12 Polyclonal antibody specifically detects RNASE12 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
RNASE12
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat
ribonuclease, RNase A family, 12 (non-active), ribonuclease-like protein 12
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RNASE12 (NP_001019993.1). MIIMVIIFLVLLFWENEVNDEAVMSTLEHLHVDYPQNDVPVPARYCNHMIIQRVIREPDHTCKKEHVFIHERPRKINGICISPKKVACQNLSAIFCFQSE
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
493901
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato