Learn More
Invitrogen™ RNF122 Polyclonal Antibody
Description
The antibody detects endogenous levels of total RNF122 protein.
May induce necrosis and apoptosis. May play a role in cell viability.
Specifications
Specifications
| Antigen | RNF122 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 2.6 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | RNF122 |
| Gene Accession No. | Q8BP31, Q9H9V4 |
| Gene Alias | 1110063C11Rik; FLJ12526; MGC126622; RGD1561238; RING finger protein 122; ring finger protein 122 homolog; RN122; RNF122 |
| Gene Symbols | RNF122 |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?