Läs mer
Invitrogen™ RNF146 Monoclonal Antibody (K16280_8D7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA556032
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30197366
  • € 846.00 / 200µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Sequence of this protein is as follows: NLARESSADG ADSVSAQSGA SVQPLVSSVR PLTSVDGQLT SPATPSPDAS TSLEDSFAHL QLSGDNTAER SHRGEGEEDH ESPSSGRVPA PDTSIEETES DASSDSEDVS AVVAQHSLTQ QRLLVSNANQ
RNF146 protein function is currently unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
RNF146
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Q5XIK5, Q9NTX7
RNF146
Recombinant human RNF146 (immunogen range is 191-320).
200 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG2a
Immunoprecipitation, Western Blot
K16280_8D7
Unconjugated
RNF146
2610509H23Rik; dactylidin; E3 ubiquitin-protein ligase RNF146; iduna; RING finger protein 146; RING finger protein 146; E3 ubiquitin-protein ligase RNF146; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF146; Rnf146
Mouse
Protein A
RUO
308051, 81847
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.