Learn More
IL-20 R beta/FNDC6 Antibody (20RNTC), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-00466MFV450
Product Code. 18446992
  • € 615.00 / 0.10mL
Beschreibung
Beschreibung
IL-20 R beta/FNDC6 Monoclonal antibody specifically detects IL-20 R beta/FNDC6 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IL-20 R beta/FNDC6
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified
RUO
53833
Store at 4C in the dark.
IgG2a κ
Flow Cytometry
20RNTC
Flow Cytometry
FNDC6, DIRS1, IL-20R2, IL20RB interleukin 20 receptor beta, MGC34923
The immunogen for this antibody is FNDC6 (IL-20R2).
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt