missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ro 48-8071 fumarate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16493567
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16493567

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY18630A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ro 48-8071 fumarate is an inhibitor of OSC (Oxidosqualene cyclase) with IC50 of appr 6.5 nM.

Ro 48-8071 fumarate is an inhibitor of OSC (Oxidosqualene cyclase) with IC50 of appr 6.5 nM.

Specifica

Chemical Name or Material Ro 48-8071 fumarate
CAS 189197-69-1
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H31BrFNO6
Quantity 50 mg
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (177.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 55 mg/mL (97.44 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(OCCCCCCN(C)CC=C)C=C2F.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 564.44
Formula Weight 564.44
Percent Purity 99.42%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato