missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBO4 Monoclonal Antibody (OTI4E2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811323S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ROBO4 Monoclonal antibody specifically detects ROBO4 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ROBO4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P49640 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2128 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4E2 | |
| Unconjugated | |
| EVX1 | |
| 1200012D01Rik; AI593217; ECSM4; FLJ20798; Magic roundabout; MGC133352; MGC133353; MRB; ROBO4; roundabout guidance receptor 4; roundabout homolog 4; roundabout homolog 4 (Drosophila); roundabout homolog 4, magic roundabout; roundabout, axon guidance receptor, homolog 4; roundabout, axon guidance receptor, homolog 4 (Drosophila); UNQ421/PRO3674 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human EVX1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido