Learn More
Romidepsin, MedChemExpress
Beschreibung
Romidepsin (FK 228) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor activities. Romidepsin (FK 228) inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC4, and HDAC6 with IC50s of 36 nM, 47 nM, 510 nM and 1.4 μM, respectively. Romidepsin (FK 228) is produced by Chromobacterium violaceum, induces cell G2/M phase arrest and apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Romidepsin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 128517-07-7 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H36N4O6S2 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | FK 228 FR 901228 NSC 630176 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.95 mM) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?