Learn More
ROMO1 Monoclonal Antibody (OTI5G8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA505611S
Description
ROMO1 Monoclonal antibody specifically detects ROMO1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpécification
| ROMO1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O43570 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 771 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI5G8 | |
| Unconjugated | |
| CA12 | |
| 2010100O12Rik; AI853864; bA353C18.2; C13H20ORF52; C20orf52; Epididymis tissue protein Li 175; glyrichin; hypothetical protein MGC73345; mitochondrial targeting GxxxG motif protein; mitochondrial targeting GXXXG protein; MTGM; MTGMP; PCM19; protein MGR2 homolog; RA_r333_jsm669B4f; Reactive oxygen species modulator 1; romo1; ROS modulator 1; Unknown (protein for MGC:127858); zgc:73345; zgc:77111 | |
| Full length human recombinant protein of human CA12 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.