Learn More
ROR2 Antibody (CL5950) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-61434APC
Product Code. 30289094
  • € 737.00 / 0.10mL
Description
ROR2 Monoclonal antibody specifically detects ROR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ROR2
Monoclonal
APC
BDB, BDB1, EC 2.7.10.1, MGC163394, neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 2, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2, NTRKR2tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2, receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q01974, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
4920
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL5950
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato