Learn More
ROR2 Mouse, Clone: Ror2, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 565550
Product Code. 15834389
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 343.00
    € 341.33 / Each
    Save € 1.67
    0.49% Off
Description
ROR2 Monoclonal antibody specifically detects ROR2 in Human, Mouse , Rat samples. It is validated for Western blot .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ROR2
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
0.1 mg
Cell Biology
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
Ror2
Unconjugated
Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2; NTRKR2, BDB, BDB1
Mouse ROR2 Peptide
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography.
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Reseach Use Only.