Learn More
Rosin, Gum, MP Biomedicals™
Code produit 11400891 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11400891 500 g 500g
11410891 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11400891 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215655790
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
acid value: 150 to 170
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8050-09-7
Molecular Formula C20H30O2
Molecular Weight (g/mol) 302.46
MDL Number MFCD00132205
InChI Key RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Spécification
Color Orange
Density 1.07 - 1.09g/cm3 at 20°C
Quantity 500 g
Physical Form Chunks
Chemical Name or Material Rosin, Gum