Learn More
Rosmarinic Acid, 98.6%, MP Biomedicals™
Product Code. 11445881 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11445881 10 mg 10mg
11435881 5 mg 5mg
11455881 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11445881 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215979210
Chemical Identifiers
CAS 20283-92-5
Molecular Formula C18H16O8
Molecular Weight (g/mol) 360.318
MDL Number MFCD00017740
InChI Key DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Synonym rosmarinic acid, rosemary acid, r-rosmarinic acid, unii-mqe6xg29yi, rosmarinate, mqe6xg29yi, labiatenic acid, r-o-3,4-dihydroxycinnamoyl-3-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid r-1-carboxy-2-3,4-dihydroxyphenyl ethyl ester, 2r-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoyloxy propanoic acid
PubChem CID 5281792
ChEBI CHEBI:50371
IUPAC Name (2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxypropanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O
Specifications
Color Beige
Assay Percent Range 0.986
Quantity 10 mg
Formula Weight 360.32
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Rosmarinic acid, Molecular Biology
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.