Learn More
Rosmarinic Acid, 98.6%, MP Biomedicals™
Product Code. 11455881 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11455881 50 mg 50mg
11435881 5 mg 5mg
11445881 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11455881 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215979250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 20283-92-5
Molecular Formula C18H16O8
Molecular Weight (g/mol) 360.318
MDL Number MFCD00017740
InChI Key DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Synonym rosmarinic acid, rosemary acid, r-rosmarinic acid, unii-mqe6xg29yi, rosmarinate, mqe6xg29yi, labiatenic acid, r-o-3,4-dihydroxycinnamoyl-3-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid r-1-carboxy-2-3,4-dihydroxyphenyl ethyl ester, 2r-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoyloxy propanoic acid
PubChem CID 5281792
ChEBI CHEBI:50371
IUPAC Name (2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxypropanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O
Spécification
Color Beige
Assay Percent Range 0.986
Quantity 50 mg
Formula Weight 360.32
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Rosmarinic acid, Molecular Biology