Learn More
RP11-195F19.5 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18601839 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18601839 25 μL 25µL
18649458 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18601839 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24960925ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RP11-195F19.5 Polyclonal specifically detects RP11-195F19.5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen RP11-195F19.5
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulation PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gene Alias CDNA FLJ50015, HCG2040265, Isoform CRA_a, LOC730098, Novel Protein, Uncharacterized protein, Uncharacterized Protein 13
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PLQETFGAQDMSGMRRYEVALEAEEEIYWGCFYFFPWLRMWRRERSSAHPGEQKLEPLRGLMSCLSSGLGPTPQRSGRGFPRRSPTAAAQPASALK
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.