Learn More
RPIA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-38584-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RPIA Polyclonal antibody specifically detects RPIA in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| RPIA | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:200 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| EC 5.3.1.6, Phosphoriboisomerase, ribose 5-phosphate epimerase, ribose 5-phosphate isomerase A, RPIribose-5-phosphate isomerase | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 82-311 of human RPIA (NP_653164.2).,, Sequence:, KKLAGRAAVENHVRNNQVLGIGSGSTIVHAVQRIAERVKQENLNLVCIPTSFQARQLILQYGLTLSDLDRHPEIDLAIDGADEVDADLNLIKGGGGCLTQEKIVAGYASRFIVIADFRKDSKNLGDQWHKGIPIEVIPMAYVPVSRAVSQKFGGVVELRMAVNKAGPVVTDNGNFILDWKFDRVHKWSEVNTAIKMIPGVVDTGLFINMAERVYFGMQDGSVNMREKPFC | |
| 20 μL | |
| metabolism | |
| 22934 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur