Learn More
RPL21 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93190-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18699840
  • € 190.00 / 0.02mL
Description
RPL21 Polyclonal antibody specifically detects RPL21 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RPL21
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
DKFZp686C06101, FLJ27458, L21,60S ribosomal protein L21, MGC104274, MGC104275, MGC71252, ribosomal protein L21
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human RPL21 (NP_000973.2). MTNTKGKRRGTRYMFSRPFRKHGVVPLATYMRIYKKGDIVDIKGMGTVQKGMPHKCYHGKTGRVYNVTQHAVGIVVNKQVKGKILAKRINVRIEHIKHSKSRDSFLKRVKENDQKKKEAKEKGTWVQLKRQPAPPREAHFVRTNGKEPELLEPIPYEFMA
0.02 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
6144
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt