Learn More
RPS27L Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-94193-0.02ml
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
RPS27L Polyclonal antibody specifically detects RPS27L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| RPS27L | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| 40S ribosomal protein S27-like, ribosomal protein S27-like | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-84 of human RPS27L (NP_057004.1). MPLARDLLHPSLEEEKKKHKKKRLVQSPNSYFMDVKCPGCYKITTVFSHAQTVVLCVGCSTVLCQPTGGKARLTEGCSFRRKQH | |
| 0.02 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Direct Reversal of DNA Damage | |
| 51065 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto