Learn More
RRAGD Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32106AF594
Product Code. 18422485
  • € 681.00 / 0.10mL
Description
RRAGD Polyclonal antibody specifically detects RRAGD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RRAGD
Polyclonal
Western Blot
bA11D8.2.1, DKFZP761H171, FLJ44176, Rag D, Rag D protein, RAGD, Ras-related GTP binding D, ras-related GTP-binding protein D
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Ras-Related GTP Binding D using the numbering given in entry NP_067067.1 (GeneID 58528).
0.1 mL
Cancer, mTOR Pathway
58528
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt