Få mere at vide
RREB1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-71884AF405
Produktkode 18481323
  • € 633.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
RREB1 Polyclonal antibody specifically detects RREB1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
RREB1
Polyclonal
Western Blot
DNA-binding protein, FINB, Finger protein in nuclear bodies, hindsight homolog, HNT, LZ321, Raf-responsive zinc finger protein LZ321, ras responsive element binding protein 1, ras-responsive element-binding protein 1, RREB-1, Zep-1, zinc finger motif enhancer binding protein 1, Zinc finger motif enhancer-binding protein 1, zinc finger motif-enhancer binding-protein 1
The immunogen for this product maps to a region between residue 1375 and 1425 of human Ras Responsive Eement Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_002946.4 (GeneID 6239).
0.1 mL
Signal Transduction
6239
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.