missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RRP4 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-22240R
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
RRP4 Polyclonal antibody specifically detects RRP4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| RRP4 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| exosome component 2Ribosomal RNA-processing protein 4, homolog of yeast RRP4 (ribosomal RNA processing 4), 3' 5' exoribonuclease(RRP4), homolog of yeast RRP4 (ribosomal RNA processing 4), 3'-5'-exoribonuclease, hRrp4p, p7, RRP4exosome complex exonuclease RRP4, Rrp4p | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 243 and 293 of human Exosome Component 2 using the numbering given in entry NP_055100.2 (GeneID 23404). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 23404 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering