Learn More
RRP9 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 470.00
Specifications
Antigen RRP9
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18626502
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94262-0.02ml
0.02 mL
€ 190.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18661722
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94262-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
RRP9 Polyclonal antibody specifically detects RRP9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
RRP9
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
ribosomal RNA processing 9, small subunit (SSU) processome component, homolog(yeast), RNA, U3 small nucleolar interacting protein 2, RNU3IP2, RRP9 homolog, U3 small nucleolar ribonucleoprotein-associated 55 kDa protein, U3 small nucleolar RNA-interacting protein 2, U3 snoRNP-associated 55 kDa protein, U3 snoRNP-associated 55-kDa protein, U355K, U3-55KRRP9, small subunit (SSU) processome component, homolog
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 156-475 of human RRP9 (NP_004695.1). PDDSAIFSAAKDCSIIKWSVESGRKLHVIPRAKKGAEGKPPGHSSHVLCMAISSDGKYLASGDRSKLILIWEAQSCQHLYTFTGHRDAVSGLAFRRGTHQLYSTSHDRSVKVWNVAENSYVETLFGHQDAVAALDALSRECCVTAGGRDGTVRVWKIPEESQLVFYGHQGSIDCIHLINEEHMVSGADDGSVALWGLSKKRPLALQREAHGLRGEPGLEQPFWISSVAALLNTDLVATGSHSSCVRLWQCGEGFRQLDLLCDIPLVGFINSLKFSSSGDFLVAGVGQEHRLGRWWRIKEARNSVCIIPLRRVPVPPAAGS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
9136
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt