Learn More
RRP9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-87118
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18219967
  • € 725.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
RRP9 Polyclonal specifically detects RRP9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RRP9
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
ribosomal RNA processing 9, small subunit (SSU) processome component, homolog(yeast), RNA, U3 small nucleolar interacting protein 2, RNU3IP2, RRP9 homolog, U3 small nucleolar ribonucleoprotein-associated 55 kDa protein, U3 small nucleolar RNA-interacting protein 2, U3 snoRNP-associated 55 kDa protein, U3 snoRNP-associated 55-kDa protein, U355K, U3-55KRRP9, small subunit (SSU) processome component, homolog
Rabbit
Affinity Purified
RUO
9136
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
RRP9
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:THQLYSTSHDRSVKVWNVAENSYVETLFGHQDAVAALDALSRECCVTAGGRDGTVRVWKIPEESQLVFYGHQGSIDCIHLINEEHMVSGADDGSVALWGLSKKRPL
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only