Learn More
RSPO3 Monoclonal Antibody (OTI3A9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA804635S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17514283
  • € 242.00 / 30µL
Description
RSPO3 Monoclonal antibody specifically detects RSPO3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
RSPO3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9BXY4
Mouse
Affinity chromatography
RUO
84870
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3A9
Unconjugated
RSPO3
2810459H04Rik; AW742308; Cabriolet; cristin 1; Cristin1; cristin-1; cysteine-rich and single thrombospondin domain-containing protein 1; hPWTSR; hRspo3; Nucleopondin; protein with TSP type-1 repeat; PWTSR; RGD1563246; Roof plate-specific spondin-3; Rspo3; R-spondin 3; R-spondin 3 homolog; R-spondin 3 homolog (Xenopus laevis); R-spondin 3-like protein; R-spondin-3; Thrombospondin type-1 domain-containing protein 2; thrombospondin, type I, domain 2; thrombospondin, type I, domain containing 2; Thsd2; Unknown (protein for MGC:137973)
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 22-272 of human RSPO3 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado