Learn More
Invitrogen™ RTCB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA544610
Product Code. 15586572
  • € 520.00 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Peptide sequence: PEAVVSPGGV GFDINCGVRL LRTNLDESDV QPVKEQLAQA MFDHIPVGVG Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.
The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RTCB
Polyclonal
Unconjugated
Rtcb
3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase; AI255213; AI463255; ankyrin repeat domain 54; C22orf28; C5H22orf28; D10Wsu52e; DJ149A16.6; FAAP; focal adhesion-associated protein; HAMAP-Rule:MF_03144}; HSPC117; hypothetical protein HSPC117; hypothetical protein LOC406376; hypothetical protein LOC525106; P55; RNA 2',3'-cyclic phosphate and 5'-OH ligase; RNA-splicing ligase RtcB homolog; RTCB; tRNA-splicing ligase RtcB homolog; tRNA-splicing ligase RtcB homolog {ECO:0000255; zgc:76871
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
51493
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9Y3I0
Rtcb
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C22orf28 (aa 107-156).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato