Learn More
Hanna Instruments™ Rubber Shockproof Boot
Click to view available options
Color:
Blue
Orange
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Rubber |
| Weight (Metric) | 0.2 kg |
| Product Type | Shockproof Boot |
| Max. Temperature (Metric) | 200°C |
| Min. Temperature (Metric) | 200°C |
| Temperature Range (Metric) | 200°C |
| Color | Orange |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur