Learn More
Alfa Aesar™ Ruthenium, 5% Palladium, 0.25% on activated carbon paste, Type 611
Merk:  Alfa Aesar™ H37300.22
Overige gegevens : Gewicht : 0.10000kg
Aantal 100g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439095
  • € 254.00 / 100 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 26-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Specificatie
Ruthenium, 5% Palladium
Powder
Gray
0.25% on activated carbon paste, Type 611
Odorless
100g
Video's
SDS Documentatie