Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Ruthenium Red
Beskrivning
Ruthenium Red blocks Ca2+ uptake and release from mitochondria, and Ca2+ release from ryanodine-sensitive intracellular stores. Also blocks cell membrane-located capsaicin-activated cation channels (IC50 = 14 nM) and voltage-sensitive Ca2+ channels to inhibit neurotransmitter release.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 11103-72-3 |
| Quantity | 100 mg |
| Molecular Formula | Cl6H46N14O2Ru3 |
| Formula Weight | 786.35 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 790.374 |
| Chemical Name or Material | Ruthenium Red |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?