Learn More
RUVBL2 Antibody (OTI1A6), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73957JF549
Product Code. 18117035
  • € 785.00 / 0.10mL
Description
RUVBL2 Monoclonal specifically detects RUVBL2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RUVBL2
Monoclonal
Janelia Fluor 549
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
RUVBL2
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 113-370 of human RUVBL2 (NP_006657) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1A6
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
48 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, 51 kDa erythrocyte cytosolic protein, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12,48 kDa TBP-interacting protein, ECP51TIP49B, erythrocyte cytosolic protein, 51-KD, INO80 complex subunit J, INO80JTAP54-beta, Repressing pontin 52, REPTIN, Reptin 52, Reptin52, RuvB (E coli homolog)-like 2, ruvB-like 2, RuvB-like 2 (E. coli), RVB2, TBP-interacting protein, 48-KD, TIH2, TIP48ECP-51, TIP49b, TIP60-associated protein 54-beta
Mouse
Affinity Purified
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
10856.0
Store at 4°C in the dark.
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato