Learn More
Ryanodine Receptor 2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-95111-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18695532
  • € 201.00 / 0.02mL
Description
Ryanodine Receptor 2 Polyclonal antibody specifically detects Ryanodine Receptor 2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ryanodine Receptor 2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
arrhythmogenic right ventricular dysplasia 2, ARVC2, ARVD2, cardiac muscle ryanodine receptor-calcium release channel, Cardiac muscle-type ryanodine receptor, cardiac-type ryanodine receptor, hRYR-2, islet-type ryanodine receptor, kidney-type ryanodine receptor, ryanodine receptor 2, ryanodine receptor 2 (cardiac), RyR2, RYR-2, type 2 ryanodine receptor, VTSIP
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 4868-4967 of human Ryanodine Receptor 2 (NP_001026.2). EHTGQESYVWKMYQERC
0.02 mL
Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
6262
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato