Learn More
RYBP/DEDAF Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76842IR
Product Code. 18449133
  • € 598.00 / 0.10mL
Description
RYBP/DEDAF Polyclonal antibody specifically detects RYBP/DEDAF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RYBP/DEDAF
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 755
AAP1, APAP-1, Apoptin-associating protein 1, Death effector domain-associated factor, DEDAFYY1 and E4TF1-associated factor 1, RING1 and YY1 binding protein, RING1 and YY1-binding protein, ring1 interactor RYBP, YEAF1DED-associated factor, YY1 and E4TF1 associated factor 1
Antibody was raised against a 14 amino acid peptide near the carboxy terminus of human DEDAF. The immunogen is located within the last 50 amino acids of DEDAF. Amino Acid Squence: TPKGDMSAVNDESF
0.1 mL
Apoptosis
23429
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt