Learn More
RYBP Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA800035
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17537402
  • € 540.87 / 100µL
Description
RYBP involves component of a Polycomb group (PcG) multiprotein PRC1-like complex, a complex class required to maintain the transcriptionally repressive state of many genes, including Hox genes, throughout development. PcG PRC1-like complex acts via chromatin remodeling and modification of histones; it mediates monoubiquitination of histone H2A ′Lys-119′, rendering chromatin heritably changed in its expressibility. Component of a PRC1-like complex that mediates monoubiquitination of histone H2A ′Lys-119′ on the X chromosome and is required for normal silencing of one copy of the X chromosome in XX females. May stimulate ubiquitination of histone H2A ′Lys-119′ by recruiting the complex to target sites. Inhibits ubiquitination and subsequent degradation of TP53, and thereby plays a role in regulating transcription of TP53 target genes. May also regulate the ubiquitin-mediated proteasomal degradation of other proteins like FANK1 to regulate apoptosis. May be implicated in the regulation of the transcription as a repressor of the transcriptional activity of E4TF1. May bind to DNA. May play a role in the repression of tumor growth and metastasis in breast cancer by down-regulating SRRM3.
Specifications
Specifications
RYBP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q8N488
RYBP
Full length human recombit protein of human RYBP produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Western Blot
OTI2H9
Unconjugated
RYBP
AAP1, APAP-1, DEDAF, YEAF1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
23429
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado