missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | (S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol |
| CAS | 6940-80-3 |
| Molecular Formula | C10H15NO |
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15NO/c1-9(8-12)11-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CO)NCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | (2S)-2-(benzylamino)propan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 165.23 |
| Formula Weight | 165.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?