Få mere at vide
(S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol, TRC
Produktkode 30347276
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
Förpackningsstorlek
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30347276 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30347276 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB233873500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material (S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol
CAS 6940-80-3
Molecular Formula C10H15NO
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO/c1-9(8-12)11-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES C[C@@H](CO)NCc1ccccc1
IUPAC Name (2S)-2-(benzylamino)propan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Formula Weight 165.1154
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.