Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-2-Chloromandelic acid, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61152.03
Overige gegevens : CAS : 52950-19-3 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447658
  • € 25.50 / 1 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
52950-19-3
186.591
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
6922874
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
C8H7ClO3
MFCD00798437
s-+-2-chloromandelic acid, s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, s-2-chloromandelic acid, s-o-chloromandelicacid, 2-chloro-l-mandelic acid, 2s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, s-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5743, s-o-chloromandelic acid, ksc914s2j
(2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Specificatie
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
118°C to 122°C
52950-19-3
MFCD00798437
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
(2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
6922874
Powder
Brown to White
1g
C8H7ClO3
s-+-2-chloromandelic acid, s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, s-2-chloromandelic acid, s-o-chloromandelicacid, 2-chloro-l-mandelic acid, 2s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, s-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5743, s-o-chloromandelic acid, ksc914s2j
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
186.591
186.59
95%