Learn More
Alfa Aesar™ (S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64574.03
Overige gegevens : CAS : 714971-28-5 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401859
  • € 229.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
An intermediate of BMS-599626, a selective and orally efficacious inhibitor of human epidermal growth factor receptor 1 and 2 kinases.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at (-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
217.27
10251196
714971-28-5
MFCD06799478
Specificatie
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Powder
80°C (lit.)
MFCD06799478
10251196
714971-28-5
97%
217.27
1g