Learn More
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16457158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 16457158
Brand: Medchem Express HY16713A
MedChemExpress (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
Specifications
Chemical Name or Material (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 1321546-70-6
Color Off-White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C7H9ClFN3O4
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (5S)-Fluorowillardiine hydrochloride (S)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Solubility Information H2O : 6.67 mg/mL (26.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H](N)CN1C=C(F)C(NC1=O)=O)=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 253.62
Formula Weight 253.62
Percent Purity 98.06%
Grade Research
Show More Show Less
Research purposes only
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt