missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-Bay-K-8644, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
Description
(S)-(-)-Bay-K-8644 is an agonist of L-type Ca2+ channel. (S)-(-)-Bay-K-8644 activates Ba2+ currents (IBa) (EC50=32 nM).
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | (S)-(-)-Bay-K-8644 |
| CAS | 98625-26-4 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H15F3N2O4 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | CC1=C([N+]([O-])=O)[C@@H](C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 356.3 |
| Formula Weight | 356.3 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu