Learn More
S-Butyrylthiocholine iodide, 98%
Código de producto. 11440453
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11440453 5 g 5g
11450453 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11440453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12622.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1866-16-6 | C9H20INOS | 317.229 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1866-16-6
Molecular Formula C9H20INOS
Molecular Weight (g/mol) 317.229
MDL Number MFCD00011845
InChI Key WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
PubChem CID 74630
IUPAC Name 2-butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodide
SMILES CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Especificaciones
Melting Point 172°C to 176°C
Linear Formula CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Quantity 5 g
Beilstein 3729509
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight 317.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material S-Butyrylthiocholine iodide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.