Learn More
(S)-(+)-Glycidyl Nosylate, TRC
Product Code. 30401356
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30401356 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30401356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG61598010G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material (S)-(+)-Glycidyl Nosylate
CAS 115314-14-2
Molecular Formula C9 H9 N O6 S
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
IUPAC Name [(2S)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 259.24
Formula Weight 259.0151