Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30050866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.060025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
CAS 102767-31-7
Analyte or Component Names (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Molecular Formula C8 H15 Cl N2 O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Levetiracetam Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
IUPAC Name (2S)-2-(4-chlorobutanoylamino)butanamide
Molecular Weight (g/mol) 206.67
Quantity 25 mg
Formula Weight 206.0822 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.