Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl
Beschreibung
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and an alkyl/ether-based linker. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Spezifikation
Spezifikation
| Molecular Weight (g/mol) | 751.42 g/mol |
| CAS | 1835705-55-9 |
| Content And Storage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | VH032-C6-PEG3-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 12 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 8 |
| Solubility | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.08 mM) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (133.08 mM; Need ultrasonic) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?