Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24305V
Product Code. 18562498
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
S100 calcium binding protein A14
Monoclonal
DyLight 405
protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
0.1 mL
Cancer
57402
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
S100A14/9077R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt