Learn More
Novus Biologicals™ S100A13 Antibody (S100A13/7482), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 232.00 - € 462.00
Specifications
Antigen S100A13
Clone S100A13/7482
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30043932
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-26722-20ug
20 μg
€ 232.00
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
30043830
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-26722-100ug
100 μg
€ 462.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
S100A13 Monoclonal antibody specifically detects S100A13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
S100A13
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cell Cycle and Replication
10 mM PBS with 0.05% BSA
6284
IgG2b κ
Protein A or G purified
S100A13/7482
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Monoclonal
Purified
RUO
Human
S100 calcium binding protein A13, S100 calcium-binding protein A13protein S100-A13
Recombinant fragment (around aa1-93) of human S100A13 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt